Stampa…
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloro-2,3-dihydro-2-(4-fluorophenyl)pyridazin-3-one-6-carboxylate
PC8471-1G PC8471-500MG
APOSPC8471-1GEA 405 EUR
APOSPC8471-1G APOSPC8471-500MG
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₀ClFN₂O₃
Peso molecolare: 296,69 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243751
CAS Number: 339031-90-2