2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Ethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula:
C₇H₈F₃N₃O Punto di fusione: 198…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00171969 CAS Number: 338792-66-8 |