Stampa…
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8462-1G PC8462-250MG PC8462-5G
APOSPC8462-1GEA 165 EUR
APOSPC8462-1G APOSPC8462-250MG APOSPC8462-5G
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₄O₄
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052948
CAS Number: 36317-84-7