Stampa…
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Dimethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC8459-1G PC8459-5G
APOSPC8459-1GEA 93.1 EUR
APOSPC8459-1G APOSPC8459-5G
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formula: C₇H₈F₃N₃O
Peso molecolare: 207,16 g/mol
Punto di fusione: 176…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00171894
CAS Number: 55545-80-7