Stampa…
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8457-10G PC8457-1G PC8457-5G
APOSPC8457-10GEA 299 EUR
APOSPC8457-10G APOSPC8457-1G APOSPC8457-5G
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₁FN₂
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138582
CAS Number: 320416-88-4