Stampa…
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8451-1G PC8451-500MG PC8451-5G
APOSPC8451-1GEA 533 EUR
APOSPC8451-1G APOSPC8451-500MG APOSPC8451-5G
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O₂
Peso molecolare: 339,1 g/mol
Punto di fusione: 128…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935965
CAS Number: 321848-48-0