Stampa…
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8450-1G PC8450-500MG
APOSPC8450-1GEA 27.7 EUR
APOSPC8450-1G APOSPC8450-500MG
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone
Formula: C₅H₅F₃N₄O
Peso molecolare: 194,12 g/mol
Punto di fusione: 217…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068010
CAS Number: 95095-71-9