Stampa…
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8449-1G PC8449-500MG PC8449-5G
APOSPC8449-1GEA 172 EUR
APOSPC8449-1G APOSPC8449-500MG APOSPC8449-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Formula: C₅H₄BrF₃N₄O
Peso molecolare: 273,02 g/mol
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00214813
CAS Number: 95095-46-8