Stampa…
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Cyano-3-fluoro)-2-(thien-2-yl)acetonitrile
PC8446-100MG PC8446-1G
APOSPC8446-100MGEA 72.7 EUR
APOSPC8446-100MG APOSPC8446-1G
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formula: C₁₃H₇FN₂S
Peso molecolare: 242,28 g/mol
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231908
CAS Number: 306976-61-4