Stampa…
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-phenylacetonitrile
PC8445-1G PC8445-250MG
APOSPC8445-1GEA 143 EUR
APOSPC8445-1G APOSPC8445-250MG
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formula: C₁₅H₉FN₂
Peso molecolare: 236,25 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231973
CAS Number: 338791-66-5