Stampa…
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 172 EUR
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formula: C₁₅H₈F₂N₂
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231906
CAS Number: 303150-37-0