Stampa…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC8435-1G PC8435-500MG PC8435-5G
APOSPC8435-1GEA 275 EUR
APOSPC8435-1G APOSPC8435-500MG APOSPC8435-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formula: C₈H₅ClF₃N₅S
Peso molecolare: 295,67 g/mol
Punto di fusione: 262…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243559
CAS Number: 250714-16-0