Stampa…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-4-cyano-5-methylisothiazole
PC8433-1G PC8433-500MG PC8433-5G
APOSPC8433-1GEA 405 EUR
APOSPC8433-1G APOSPC8433-500MG APOSPC8433-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Formula: C₁₁H₅ClF₃N₃S₂
Peso molecolare: 335,76 g/mol
Punto di fusione: 122…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00244313
CAS Number: 338775-63-6