Stampa…
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC8432-1G PC8432-500MG PC8432-5G
APOSPC8432-1GEA 533 EUR
APOSPC8432-1G APOSPC8432-500MG APOSPC8432-5G
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formula: C₁₁H₉ClF₃N₃OS
Peso molecolare: 323,73 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215151
CAS Number: 338422-44-9