Stampa…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8431-1G PC8431-250MG
APOSPC8431-1GEA 870 EUR
APOSPC8431-1G APOSPC8431-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Formula: C₈H₄ClF₃N₂S
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215247
CAS Number: 306976-81-8