Stampa…
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1'-Ethane-1,2-diylbis[2-(trifluoromethyl)benzene]
PC8424-1G PC8424-5G
APOSPC8424-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8424-1G APOSPC8424-5G
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Formula: C₁₆H₁₂F₆
Peso molecolare: 318,26 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631639
CAS Number: 287172-66-1