Stampa…
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 799 EUR
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Formula: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793115
CAS Number: 321848-37-7