{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8421-1G
PC8421-500MG
APOSPC8421-1GEA
977
EUR
APOSPC8421-1G
APOSPC8421-500MG
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile
Formula:
C₁₂H₁₂ClF₃N₄ Punto di fusione: 121…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00141716 CAS Number: 338979-38-7 |