Stampa…
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8420-1G PC8420-500MG PC8420-5G
APOSPC8420-1GEA 799 EUR
APOSPC8420-1G APOSPC8420-500MG APOSPC8420-5G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃N₅O
Peso molecolare: 337,73 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141696
CAS Number: 338979-10-5