Stampa…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8419-1G PC8419-500MG PC8419-5G
APOSPC8419-1GEA 275 EUR
APOSPC8419-1G APOSPC8419-500MG APOSPC8419-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile
Formula: C₁₄H₈ClF₃N₂
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172206
CAS Number: 213994-27-5