Stampa…
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8418-1G PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA 977 EUR
APOSPC8418-1G APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
Peso molecolare: 312,68 g/mol
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172779
CAS Number: 339029-95-7