Stampa…
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC8410-1G PC8410-25G PC8410-5G
APOSPC8410-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8410-1G APOSPC8410-25G APOSPC8410-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Peso molecolare: 285,0330 g/mol
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094509
CAS Number: 537050-14-9
UN: 3261
ADR: 8,III