Stampa…
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 46.4 EUR
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Punto di fusione: 15…17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094506
CAS Number: 202664-36-6
UN: 1760
ADR: 8,III