Stampa…
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8406-1G PC8406-5G PC8406-25G
APOSPC8406-1GEA 52.2 EUR
APOSPC8406-1G APOSPC8406-5G APOSPC8406-25G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Punto di fusione: 30…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094505
CAS Number: 537050-12-7
UN: 1759
ADR: 8,III