2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8405-1G
PC8405-25G
PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA
29.2
EUR
APOSPC8405-1G
APOSPC8405-25G
APOSPC8405-5G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₅BrF₄O Punto di fusione: 46,9…47.7 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03094504 CAS Number: 537050-11-6 UN: 1759 ADR: 8,III |