Stampa…
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8404-1G PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA 94.4 EUR
APOSPC8404-1G APOSPC8404-5G
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094503
CAS Number: 223785-85-1
UN: 1760
ADR: 8 III