Stampa…
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8402-1G PC8402-5G
APOSPC8402-1GEA 292 EUR
APOSPC8402-1G APOSPC8402-5G
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₅BrF₆O
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094502
CAS Number: 435271-21-9
UN: 3261
ADR: 8 III