Stampa…
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8399-5G PC8399-1G
APOSPC8399-5GEA 91.5 EUR
APOSPC8399-5G APOSPC8399-1G
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739145
CAS Number: 858629-06-8