Stampa…
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8397-1G PC8397-250MG PC8397-5G
APOSPC8397-1GEA 59.7 EUR
APOSPC8397-1G APOSPC8397-250MG APOSPC8397-5G
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Peso molecolare: 262,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781590
CAS Number: 518990-32-4