Stampa…
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Fornitore: Apollo Scientific
PC8394-1G PC8394-5G
APOSPC8394-1GEA 239 EUR
APOSPC8394-1G APOSPC8394-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Formula: C₁₁H₁₃FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07775005
CAS Number: 951888-11-2