Stampa…
3-Chloro-5-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8386-1G PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8386-1G APOSPC8386-5G
3-Chloro-5-fluoropyridine
3-Chloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Punto di fusione: 25…30 °C
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663707
CAS Number: 514797-99-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III