Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoro-4-picoline
PC8385-5G PC8385-1G PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA 181 EUR
APOSPC8385-5G APOSPC8385-1G APOSPC8385-25G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972410
CAS Number: 884494-88-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III