6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₇FN₂ Punto di fusione: 57…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09864696 CAS Number: 954236-33-0 |