Stampa…
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8377-100MG PC8377-1G PC8377-250MG
APOSPC8377-100MGEA 31.9 EUR
APOSPC8377-100MG APOSPC8377-1G APOSPC8377-250MG
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Punto di fusione: 139…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313341
CAS Number: 62436-07-1