Stampa…
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 46.4 EUR
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Punto di ebollizione: 247 °C
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075330
CAS Number: 2339-78-8