Stampa…
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8374-1G PC8374-250MG
APOSPC8374-1GEA 582 EUR
APOSPC8374-1G APOSPC8374-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,13 g/mol
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669643
CAS Number: 561304-48-1