3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8371-25G
PC8371-5G
PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA
119
EUR
APOSPC8371-25G
APOSPC8371-5G
APOSPC8371-100G
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆ClFO Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788554 CAS Number: 79944-64-2 |