H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
PC8364-1G
PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA
172
EUR
APOSPC8364-1G
APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
249648-08-6 |