Stampa…
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(3,4-DiF)-OH
PC8363-1G PC8363-25G PC8363-5G
APOSPC8363-1GEA 75.7 EUR
APOSPC8363-1G APOSPC8363-25G APOSPC8363-5G
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075125
CAS Number: 31105-90-5