Stampa…
3-Fluoro-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(3-F)-OH
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 234 EUR
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluoro-D-phenylalanine
3-Fluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066449
CAS Number: 110117-84-5