Stampa…
2-Fluoro-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(2-F)-OH
PC8358-10G PC8358-1G PC8358-5G
APOSPC8358-10GEA 177 EUR
APOSPC8358-10G APOSPC8358-1G APOSPC8358-5G
2-Fluoro-D-phenylalanine
2-Fluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066447
CAS Number: 97731-02-7