Stampa…
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC8357-1G PC8357-250MG
APOSPC8357-1GEA 48 EUR
APOSPC8357-1G APOSPC8357-250MG
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863051
CAS Number: 352523-15-0