Stampa…
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-Phe(2-CF₃)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-FMOC protected
PC8356-1G PC8356-5G
APOSPC8356-1GEA 101 EUR
APOSPC8356-1G APOSPC8356-5G
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Peso molecolare: 455,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863052
CAS Number: 352523-16-1