Stampa…
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC8355-1G PC8355-25G PC8355-5G
APOSPC8355-1GEA 121 EUR
APOSPC8355-1G APOSPC8355-25G APOSPC8355-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Peso molecolare: 333.307 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862945
CAS Number: 346694-78-8