Stampa…
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8354-1G PC8354-25G PC8354-5G
APOSPC8354-1GEA 164 EUR
APOSPC8354-1G APOSPC8354-25G APOSPC8354-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01862946
CAS Number: 167993-21-7