Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂ Punto di fusione: 139 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00077412 CAS Number: 132705-51-2 |