Stampa…
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 52.2 EUR
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formula: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
Punto di fusione: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075475
CAS Number: 125700-71-2