N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₆BF₄N₃O₃ Punto di fusione: 195…201 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077875 CAS Number: 105832-38-0 |