Stampa…
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
PC8347-100G PC8347-25G PC8347-500G
APOSPC8347-100GEA 36.4 EUR
APOSPC8347-100G APOSPC8347-25G APOSPC8347-500G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formula: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Peso molecolare: 413.69 g/mol
Punto di fusione: 185…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031645
CAS Number: 330645-87-9