1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8346-1G
PC8346-25G
PC8346-5G
APOSPC8346-1GEA
14.7
EUR
APOSPC8346-1G
APOSPC8346-25G
APOSPC8346-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane
Formula:
C₄H₂Cl₂F₆ Punto di ebollizione: 78…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862044 CAS Number: 138690-25-2 |